6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9569-5GEA 154 DKK
APOSOR9569-5G APOSOR9569-1G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₅
Molekylvægt: 184,1100 g/mol
Smeltepunkt: 269…271 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02180840
CAS-nummer: 6635-31-0