3-Cyano-5-nitrophenylboronic acid 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR9547-1GEA
2120
DKK
APOSOR9547-1G
3-Cyano-5-nitrophenylboronic acid 96+%
3-Cyano-5-nitrophenylboronic acid
Formel:
C₇H₅BN₂O₄ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03411554 CAS-nummer: 913835-33-3 |