Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9535-250MGEA 415 DKK
APOSOR9535-250MG APOSOR9535-1G
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Formel: C₁₅H₁₃BrO₃
Kogepunkt: 202…203 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436016
CAS-nummer: 17054-26-1