Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR952499-5GEA
889
DKK
APOSOR952499-5G
APOSOR952499-1G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molekylvægt: 199,64 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09842151 CAS-nummer: 3998-88-7 |