4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR950972-25GEA
1840
DKK
APOSOR950972-25G
APOSOR950972-10G
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molekylvægt: 128,5596 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234069 CAS-nummer: 4994-86-9 |