5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR9489-10GEA
2140
DKK
APOSOR9489-10G
APOSOR9489-5G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₂ Molekylvægt: 136,95 Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD03428528 CAS-nummer: 173999-18-3 |