Glycidyl methyl ether 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR947696-100GEA 0 DKK
APOSOR947696-100G APOSOR947696-25G APOSOR947696-5G APOSOR947696-1G
Glycidyl methyl ether 90%
Glycidyl methyl ether
Formel: C₄H₈O₂
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005140
CAS-nummer: 930-37-0
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III