4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR944970-1GEA 623 DKK
APOSOR944970-1G APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 164,2011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01673307
CAS-nummer: 10024-90-5