Methyl-3-methoxypropionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR938562-500GEA
2030
DKK
APOSOR938562-500G
APOSOR938562-1KG
APOSOR938562-100G
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Methyl-3-methoxypropionate
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molekylvægt: 118,1311 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00059085 CAS-nummer: 3852-09-3 |