2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR938299-1GEA 732 DKK
APOSOR938299-1G APOSOR938299-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180,2005 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011489
CAS-nummer: 7149-92-0