Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR937355-5GEA 985 DKK
APOSOR937355-5G APOSOR937355-25G
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Ethyl-3-methoxypropionate
Formel: C₆H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143172
CAS-nummer: 10606-42-5