N-Chloroacetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR937346-1GEA
5350
DKK
APOSOR937346-1G
APOSOR937346-250MG
N-Chloroacetanilide 95%
N-Chloroacetanilide
Formel:
C₈H₈ClNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
579-11-3 |