2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR937310-5GEA 732 DKK
APOSOR937310-5G APOSOR937310-1G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Formel: C₉H₁₀N₂S
Molekylvægt: 178,2500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005790
CAS-nummer: 29927-08-0