4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR936873-25GEA 2030 DKK
APOSOR936873-25G APOSOR936873-5G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formel: C₇H₁₄OSi
Molekylvægt: 142,27 g/mol
Kogepunkt: 97…98 °C
Massefylde: 0,854 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190217
CAS-nummer: 2117-12-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III