trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR936549-250MGEA 0 DKK
APOSOR936549-250MG APOSOR936549-1G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molekylvægt: 156,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064952
CAS-nummer: 21862-63-5