4-Hydroxydiphenylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR936320-25GEA 1210 DKK
APOSOR936320-25G
4-Hydroxydiphenylamine 95%
4-Hydroxydiphenylamine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molekylvægt: 185,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020142
CAS-nummer: 122-37-2