2-Cyclohexylphenol 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR936286-25GEA 5350 DKK
APOSOR936286-25G APOSOR936286-5G APOSOR936286-1G
2-Cyclohexylphenol 95%
2-Cyclohexylphenol
Formel: C₁₂H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019335
CAS-nummer: 119-42-6