3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9342-1GEA 208 DKK
APOSOR9342-1G
3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₄
Molekylvægt: 200,3800 g/mol
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801689
CAS-nummer: 913835-32-2