5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR933039-100GEA 1860 DKK
APOSOR933039-100G APOSOR933039-25G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Formel: C₈H₁₀N₂
Molekylvægt: 134,18
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038078
CAS-nummer: 34413-35-9