3-Butoxypropionitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR931713-100GEA 841 DKK
APOSOR931713-100G APOSOR931713-5G APOSOR931713-25G
3-Butoxypropionitrile 95%
3-Butoxypropionitrile
Formel: C₇H₁₃NO
Molekylvægt: 127,19
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045643
CAS-nummer: 6959-71-3