2-Butylimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR931417-25GEA 907 DKK
APOSOR931417-25G APOSOR931417-5G
2-Butylimidazole 95%
2-Butylimidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molekylvægt: 124,1800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792664
CAS-nummer: 50790-93-7