5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR9301-250MGEA 492 DKK
APOSOR9301-250MG APOSOR9301-1G
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08435902
CAS-nummer: 160377-58-2