4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR926954-1GEA 808 DKK
APOSOR926954-1G APOSOR926954-5G APOSOR926954-10G
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆ClNO₃
Molekylvægt: 199,5900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09031331
CAS-nummer: 23082-51-1