4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR926533-1GEA
666
DKK
APOSOR926533-1G
APOSOR926533-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₈N₂O Molekylvægt: 148,1619 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09027303 CAS-nummer: 7251-09-4 |