1-Naphthylacetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR925498-100GEA
933
DKK
APOSOR925498-100G
APOSOR925498-500G
APOSOR925498-1KG
1-Naphthylacetamide 97%
1-Naphthylacetamide
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molekylvægt: 185,23 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004047 CAS-nummer: 86-86-2 |