4-Methylhippuric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR925154-25GEA 2850 DKK
APOSOR925154-25G APOSOR925154-5G
4-Methylhippuric acid 95%
4-Methylhippuric acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molekylvægt: 193,20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020449
CAS-nummer: 27115-50-0