3-Ethoxypropionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR923879-25GEA 2730 DKK
APOSOR923879-25G APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionic acid 95%
3-Ethoxypropionic acid
Formel: C₅H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058997
CAS-nummer: 4324-38-3