cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR923199-100GEA 985 DKK
APOSOR923199-100G
cis-2,6-Dimethylpiperidine 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formel: C₇H₁₅N
Molekylvægt: 113,20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066304
CAS-nummer: 766-17-6