7-Hydroxychromone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR923027-5GEA 3660 DKK
APOSOR923027-5G APOSOR923027-10G APOSOR923027-1G
7-Hydroxychromone 95%
7-Hydroxychromone
Formel: C₉H₆O₃
Molekylvægt: 162,1421 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209371
CAS-nummer: 59887-89-7