1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR921493-1GEA 1210 DKK
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844777
CAS-nummer: 61715-75-1