4-Isobutylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR921301-1GEA 985 DKK
APOSOR921301-1G APOSOR921301-10G APOSOR921301-5G
4-Isobutylbenzoic acid 95%
4-Isobutylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molekylvægt: 178,2277 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191658
CAS-nummer: 38861-88-0