2-Methylhippuric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR921087-1GEA 933 DKK
APOSOR921087-1G APOSOR921087-5G APOSOR921087-25G
2-Methylhippuric acid 95%
2-Methylhippuric acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molekylvægt: 193,1992 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050991
CAS-nummer: 42013-20-7