N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR920279-100GEA 3990 DKK
APOSOR920279-100G APOSOR920279-25G
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191602
CAS-nummer: 53485-07-7