3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR919924-5GEA 1700 DKK
APOSOR919924-5G
3,5-Dimethyl-3-hexanol 95%
3,5-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021823
CAS-nummer: 4209-91-0