3-Phenylpropionitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR919888-25GEA
1260
DKK
APOSOR919888-25G
3-Phenylpropionitrile 95%
3-Phenylpropionitrile
Formel:
C₉H₉N Molekylvægt: 131,18 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001961 CAS-nummer: 645-59-0 |