4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR918603-10GEA 6060 DKK
APOSOR918603-10G APOSOR918603-5G APOSOR918603-1G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO)
Formel: C₁₀H₂₀NO₂
Molekylvægt: 186,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270334
CAS-nummer: 95407-69-5