2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR917863-5GEA
546
DKK
APOSOR917863-5G
APOSOR917863-25G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formel:
C₈H₇NOS Molekylvægt: 165,2100 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00160027 CAS-nummer: 13673-62-6 |