tert-Butyl benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR916491-25GEA 623 DKK
APOSOR916491-25G APOSOR916491-100G
tert-Butyl benzoate 95%
tert-Butyl benzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molekylvægt: 178,2277 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048244
CAS-nummer: 774-65-2