cis-3-Hexenyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR916315-25GEA 1100 DKK
APOSOR916315-25G
cis-3-Hexenyl acetate 97%
cis-3-Hexenyl acetate
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036563
CAS-nummer: 3681-71-8