(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR913786-1GEA 881 DKK
APOSOR913786-1G APOSOR913786-10G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114,1400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460918
CAS-nummer: 14590-53-5