4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR912900-25GEA 2030 DKK
APOSOR912900-25G APOSOR912900-5G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₁N
Molekylvægt: 193,2438 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03703444
CAS-nummer: 50670-50-3