2,6-Dichloroquinoxaline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR912589-1GEA 405 DKK
APOSOR912589-1G APOSOR912589-5G
2,6-Dichloroquinoxaline 95%
2,6-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Molekylvægt: 199,0368 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00839695
CAS-nummer: 18671-97-1