4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR912451-1GEA 623 DKK
APOSOR912451-1G
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Molekylvægt: 184,6196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216508
CAS-nummer: 2196-99-8