N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR912423-5GEA 830 DKK
APOSOR912423-5G APOSOR912423-25G APOSOR912423-100G
N-Cbz-D-phenylalaninol 97%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Formel: C₁₇H₁₉NO₃
Molekylvægt: 285,3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191193
CAS-nummer: 58917-85-4