3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR912206-100GEA
3050
DKK
APOSOR912206-100G
APOSOR912206-10G
APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₇NO Molekylvægt: 133,1500 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08361769 CAS-nummer: 3816-66-8 |