(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR911731-10GEA 1430 DKK
APOSOR911731-10G APOSOR911731-25G APOSOR911731-100G
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166,1739 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078062
CAS-nummer: 7326-19-4