Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR911539-5GEA 481 DKK
APOSOR911539-5G APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formel: C₈H₈O₄
Molekylvægt: 168,1467 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039520
CAS-nummer: 2411-83-8