Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR911527-100GEA
2030
DKK
APOSOR911527-100G
APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molekylvægt: 182,1733 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017185 CAS-nummer: 2905-82-0 |