2-Phenoxynicotinonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR911174-25GEA 3280 DKK
APOSOR911174-25G APOSOR911174-5G
2-Phenoxynicotinonitrile 96%
2-Phenoxynicotinonitrile
Formel: C₁₂H₈N₂O
Molekylvægt: 196,21
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015473
CAS-nummer: 14178-15-5