1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR909537-10GEA
2580
DKK
APOSOR909537-10G
APOSOR909537-1G
APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel:
C₁₃H₁₂N₂ Molekylvægt: 196,25 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03228548 CAS-nummer: 119516-86-8 |